Kluczowe dokumenty
P0472
Pilocarpine hydrochloride
meets USP testing specifications
Synonim(y):
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanone hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formularz
solid
mp
202-205 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Klucz InChI
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
informacje o genach
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?