Kluczowe dokumenty
OH30456384
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NV622, weighing capacity 620 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30456384
zakres pomiaru nośności
620 g, resolution: 0.01 g
śr. szalki
14.5 cm
Opis ogólny
OHAUS podnosi poprzeczkę w zakresie stosunku ceny do wydajności dzięki nowo zaprojektowanej serii Navigator, która jest idealna do ogólnych zastosowań ważenia w warunkach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych. Wytrzymała konstrukcja i wielofunkcyjność sprawiają, że Navigator jest potężną wagą, która może obsługiwać różnorodne aplikacje ważenia dzięki takim funkcjom, jak szybki czas stabilizacji, ochrona przed przeciążeniem przy czterokrotności udźwigu znamionowego i łatwa obsługa.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne
Cechy i korzyści
Przełącznik blokady menu i kalibracji, mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem, wskaźnik stabilności, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, opcje drukowania wybierane przez użytkownika, ustawienia komunikacji wybierane przez użytkownika
Informacje prawne
Navigator is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)