Kluczowe dokumenty
OH30129895
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-B, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
Materiały
epoxy shaft
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30129895
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
zakres pomiaru pH
-2-20 pH unit
zakres pomiaru temperatury
-30-130 °C
Opis ogólny
Kolorowy ekran dotykowy działa podobnie do smartfonów i tabletów i zapewnia prostą obsługę zaawansowanych funkcji, takich jak przełączanie trybów pomiaru jednym dotknięciem.
Zastosowanie
Pomiar pH, potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP)
Cechy i korzyści
3 tryby punktów końcowych, tryb pomiaru ciągłego, kalibracja do 9 punktów, pamięć 1000 pomiarów
Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury, automatyczne rozpoznawanie bufora, ikona kalibracji
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)