Kluczowe dokumenty
OH30087566
Ohaus® pH Electrode
STMICRO5
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30087566
zakres pomiaru pH
0.00-14 pH unit
Opis ogólny
Wszystkie elektrody zawierają czujnik temperatury, który umożliwia automatyczną kompensację temperatury i zapewnia dokładne pomiary.
Zastosowanie
pH, wartość referencyjna, potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ORP), przewodność, tlen rozpuszczony (DO), pomiar temperatury
Cechy i korzyści
Może być używany w połączeniu ze wszystkimi stacjonarnymi i przenośnymi miernikami Starter.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)