Kluczowe dokumenty
OH30061976EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX124/AD, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30061976EU
zakres pomiaru nośności
120 g, resolution: 0.1 mg
śr. szalki
9 cm
Opis ogólny
Seria wag precyzyjnych OHAUS Explorer łączy w sobie nowoczesne funkcje i elementy konstrukcyjne, oferując niezrównaną funkcjonalność w linii wysokowydajnych wag niespotykanych na rynku. Te inteligentne i intuicyjne wagi upraszczają nawet najbardziej złożone pomiary laboratoryjne.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/ dynamiczne, napełnianie, sumowanie/statystyka, recepturowanie, ważenie różnicowe, określanie gęstości, utrzymywanie wartości szczytowej, kalkulacja kosztów składników, regulacja pipet, SQC, statystyka
Cechy i korzyści
Wybierane filtry środowiskowe, automatyczne tarowanie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, blokada oprogramowania i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, automatyczny tryb gotowości, do 14 języków obsługi
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)