C9525
4-Chlorouracil
≥99%
Synonim(y):
4-Chloro-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Chlorouracil
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
solid
ciąg SMILES
[H]N1C(Cl)=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H2,6,7,8,9)
Klucz InChI
PKUFNWPSFCOSLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reaction of 6-chlorouracil with 4-(dimethylamino)pyridine, 4-methylpyridine, and pyridin-4-yl-morpholine yielded pyridinium-substituted uracils as chlorides which were converted into pyridinium uracilates by deprotonation. These heterocyclic mesomeric betaines are cross-conjugated and thus possess separate cationic (pyridinium) and anionic (uracilate) moieties. Calculations and X-ray single crystal analyses may be used to characterize these systems and to compare the salts with the betaines.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3