Merck
N6659
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p65, human, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1130,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
NFκB (p65) Control Peptide human, ~1 mg/mL, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~1 mg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Amino Acid Sequence
Met-Asn-Glu-Leu-Phe -Pro-Leu-Ile-Phe-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Glu-Ala-Ser-Gly-Pro-Tyr-Val
Zastosowanie
Do stosowania jako peptyd blokujący dla podjednostki anty-NFκB (p65).
Postać fizyczna
Solution containing 0.01% sodium azide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)