assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChI key
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Gene Information
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
289.8 °F
flash_point_c
143.2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?