Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20ClN3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1275,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(COC2=C(C=C(Cl)C=C12)C(NC3CN4CCC3CC4)=O)=O.Cl
InChI
1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H
InChI key
DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Azasetron (Y-25130) is an orally active, potent and selective 5-HT3 receptor antagonist (binding Ki = 0.33 nM against [3H]granisetron/rat small intestine, 2.9 nM against [3H]quipazine/rat cortex; little or no affinity toward H1,d5-HT1A/2, Dopamine D1/2, α1/α2 adrenoceptor, muscarinic receptors) with in vivo antiemetic efficacy (0.1-0.3 mg/kg i.v. & 0.1-1 mg/kg p.o.; dogs, ferrets). Y-25130 inhibits 5-HT-induced bradycardia in anesthetized rats (ED50 = 820 ng/kg i.v.), while concurrent intrahippocampal infusion (1.0 μg/side) prevents memory function impairment caused by muscarinic acetylcholine receptor antagonist scopolamine (3.2 μg/side), but not NMDA receptor antagonist CPP (32 ng/side).
Orally active, potent and selective 5-HT3 receptor antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?