Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -5°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form crystalline solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 10-30°C |
| solubility DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: soluble | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL |
| color white to beige | color white to off-white | color - | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoforskolin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?