Kluczowe dokumenty
N3135
Nalorphine hydrochloride
Synonim(y):
N-Allylnormorphine HCl, Nalline HCl
About This Item
Polecane produkty
kontrola substancji
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
dilute aqueous acid: soluble
ethanol: soluble
ciąg SMILES
Cl[H].O[C@H]1C=CC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC=C)c45
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-8-20-9-7-19-12-4-6-15(22)18(19)23-17-14(21)5-3-11(16(17)19)10-13(12)20;/h2-6,12-13,15,18,21-22H,1,7-10H2;1H/t12?,13-,15+,18+,19+;/m1./s1
Klucz InChI
NAHATSPWSULUAA-HWXFZQNOSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?