Przejdź do
N0758
Naphthol AS-D chloroacetate
esterase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-naphthoic-o-toluidide chloroacetate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.80
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naphthol AS-D chloroacetate, esterase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for histochemical localization of esterases
Application
Naphthol AS-D chloroacetate has been in a substrate solution for naphthol-AS-D-chloroacetate-esterase (CIAE) staining.
Naphthol AS-D chloroacetate has been used as a component of the substrate solution for naphthol-AS-D-chloroacetate-esterase (CIAE) staining to detect:
  • the paraffin-embedded kidney tissues
  • polymorphonuclear (PMN) cells
  • endometrial tissues[1]
  • neutrophils from mice small intestine[2][3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1875905N5625
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
>99% (TLC)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol AS-D chloroacetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the storage temperature for Naphtol AS-D chloroacetae? Is it a range or as stated -20degree celcius.
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this material is −20°C. The generally accepted range for standard freezer temperature is -15 °C to -25 °C.