Przejdź do
905
Naphthol AS-D Chloroacetate
Synonim(y):
Naphthol AS-D chloroacetate, 3-Hydroxy-2-naphthoic-o-toluidide chloroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 caps
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Gelatin capsules contain 20 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0758N4006N1875
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol AS-D Chloroacetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)