MTCV4803
MTC™ Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 3 mL, thread style internal
Synonim(y):
kriotube, kriowial
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
neck thread internal
opakowanie
bag of 10 × 50 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio V4803
pojemność
3 mL
śr. × wys.
12.5 mm × 60.5 mm , with cap
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Temperatury do -196°C
- Samostojąca stopka gwiazdowa
- Szczelny silikonowy O-ring
- Zamykane torebki po 50 sztuk sterylizowane promieniami Gamma
- Bezpłatny stojak blokujący
- Wolne od RNazy, DNazy, pirogenów i endotoksyn
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)