Kluczowe dokumenty
HS120043
Microtube Storage Box
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes, black polypropylene, pk of 5
Wybierz wielkość
5 EA
304,00 zł
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
304,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black polypropylene
Właściwości
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
opakowanie
pk of 5
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120043
dł. × szer. × wys.
5.6 in. × 6 in. × 2.2 in.
dołek śr.
12.3 mm
Cechy i korzyści
  • dla większych wymagań przechowywania mikroprobówek 1,5-2,0 ml lub fiolek kriogenicznych
  • łatwo otwierana pokrywa na zawiasach z zatrzaskiem
  • autoklawowalny
  • zaprojektowany do szybkiej identyfikacji wizualnej
  • jednolite studzienki z oznaczeniem lokalizacji
  • pojemność probówki jest wskazana na zewnątrz pudełka
  • półprzezroczyste, żywe kolory z matowym obszarem etykietowania
  • wytłoczony charakterystyczny falisty wzór
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)