MTCP9602N
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, skirt: no, low profile/Fast, standard
Synonim(y):
płytka wielokomorowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
lid: no
skirt: no low profile/Fast, standard
skirt: no
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P9602-N
rozmiar
96 well
pojemność dołka
0.2 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Nie zawiera inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR
- Kompatybilność ze standardowymi urządzeniami
- Ultra cienkościenne studzienki na probówki
- Alfanumeryczne siatki referencyjne
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)