Kluczowe dokumenty
MSST0058
SILu™Lite IL8, Interleukin-8 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
C-X-C motif chemokine 8, Chemokine (C-X-C motif), Emoctakin, Granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), IL-8, Monocyte-derived neutrophil, Monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP), Neutrophil-activating protein 1 (NAP-1), Protein 3-10C, T-cell chemotactic factor, chemotactic factor (MDNCF), ligand 8
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CXCL8(3576)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2