Merck
MSPS002
SILuPepGLP-1 aktywny
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Wybierz wielkość
100 μG
955,00 zł
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
Assay:
≥95% (HPLC)
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
Quality Level
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SCP0153MSPS004SRP0686
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
-
color
off-white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Analysis Note
Opis ogólny
SILuPepGLP-1 Active to syntetyczny ludzki peptyd znakowany stabilnym izotopem.
Sekwencja
HAEGTFTSDVSSY-Leu(U13C6)-EGQAAKEFIAW-Leu(U13C6)-VKGR-NH2
Modyfikacje końcowe: N-Term: [H]
Długość (reszty): 30
Inkorporacja etykiety
>= 98%, jak określono za pomocą spektrometrii masowej
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)