Przejdź do
SRP0686
Peptyd TGFBR1
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Peptyd TGFBR1, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
2116.45
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Sekwencja peptydowa TGFBR1 (KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS) pochodzi z ludzkiego SMAD3 (215-230) i jest odpowiednia do stosowania jako substrat dla nadrodziny TGFBR1, w tym ACVR (ALK1, ALK2, ALK4 i ALK7) i BMPR (ALK3 i ALK6).
Preparation Note
Przechowywać rozcieńczony produkt w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Rozpuścić w 20 mM Tris-HCl, pH 7,5 do końcowego stężenia 1 mg/ml.
Other Notes
KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0680SRP0683SRP0703
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
recombinant
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
2116.45
mol wt
1542.84
mol wt
1934.13
mol wt
~445.4
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)