Kluczowe dokumenty
MED-HHPM
Pożywka do hodowli ludzkich hepatocytów
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
Formularz
liquid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Human Hepatocyte Plating Medium to pożywka na bazie DMEM (surowica dodawana oddzielnie) do mocowania komórek do naczyń hodowlanych. Pożywka podstawowa jest dostarczana i przechowywana w lodówce (~ 4 °C).
Zastosowanie
Protokoły dotyczące stosowania z pierwotnymi ludzkimi hepatocytami LifeNetHealth® znajdują się w biuletynie technicznym.
Informacje prawne
LifeNet Health is a registered trademark of LifeNet Health
skonfigurowane dla
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)