Przejdź do
MBD0028
Sonda FISH Porphyromonas gingivalis - ATTO488
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH)
Synonim(y):
POGI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5450,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
5450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
20 μM
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy 5 i systemy wodne6) i rośliny7. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH w celu zapewnienia specyficznego wiązania sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednich warunków protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Sonda Porphyromonas gingivalis specyficznie rozpoznaje komórki P. g ingivalis. P. gingivalis to gram ujemna bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym zapalenia przyzębia u dorosłych, przewlekłej choroby zapalnej charakteryzującej się zniszczeniem tkanki podporowej otaczającej zęby. Badania wykazały, że LPS z P. g ingivalis odgrywa ważną rolę w tej chorobie.8-11 Zgłoszono związek mikrobioty jamy ustnej, w tym P. gingivalis, z różnymi stanami patologicznymi. Obejmują one rozwój choroby Alzheimera12, rolę w nowotworach jamy ustnej13, przedwczesny poród14 i reumatoidalne zapalenie stawów15. Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji P. gingivalis za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendzie rysunku), implanty dentystyczne16,17 , zmiany okołowierzchołkowe zębów18, ślina19, tkanka mózgowa20, tkanki dziąseł i aorty21, biofilmy z protez głosowych22, biofilm poddziąsłowy23, tkanka ściany aorty24 i zakażone komórki HeLa25. Co więcej, FISH może być wykorzystywana do identyfikacji P. gingivalis w tkance nowotworowej26, wielogatunkowym biofilmie27, wielogatunkowych biofilmach jamy ustnej28 oraz czystej hodowli i komórkach nabłonka policzka29.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), rozpoznaje komórki Porphyromonas gingivalis
Features and Benefits
  • Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek Porphyromonas gingivalis.
  • Obserwacja natywnych populacji komórek P. gingivalis w różnych środowiskach mikrobiomu.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja P. g ingivalis w mieszanej populacji bakterii.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności P. gingivalis w próbce.
  • FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
  • Dostarcza informacji na temat morfologii P. gingivalis i umożliwia badanie architektury biofilmu.
  • Identyfikacja P. gingivalis w próbkach klinicznych, takich jak tkanki nowotworowe i mózgowe (na przykład w utrwalonych w formalinie próbkach zatopionych w parafinie (FFPE)), ślina i jama ustna oraz sprzęt medyczny, taki jak implanty dentystyczne i protezy głosowe.
  • Zdolność do wykrywania P. gingivalis w jego naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0029MBD0034MBD0039
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
20 μM
concentration
-
concentration
-
concentration
-
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I am interested in detecting Porphyromonas gulae in tissues, which is a very similar bacterium genetically to P. gingivalis and shares many virulence factors. Do you know if this probe may be suitable for detecting P. gulae?
    1 answer
    1. This product specifically recognizes P. gingivalis cells. The ability to detect P. gulae has not been determined and is an application that will need to be validated by the end user.
      To discuss further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section, and respond with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.