Wybierz wielkość
1530,00 zł
1530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
product line
Chemicon®
species reactivity
mammals
technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | APT400 | APT428 | APT409 |
|---|---|---|---|
| species reactivity mammals | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) activity assay: suitable, flow cytometry: suitable | technique(s) activity assay: suitable, flow cytometry: suitable | technique(s) activity assay: suitable, flow cytometry: suitable | technique(s) activity assay: suitable, flow cytometry: suitable |
| product line Chemicon® | product line - | product line - | product line - |
Application
Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Nie jest przeznaczony do użytku diagnostycznego lub terapeutycznego.
General description
Kaspazy zostały zidentyfikowane w organizmach od C. elegans do ludzi. Kaspazy ssaków odgrywają różne role w apoptozie i stanach zapalnych. W apoptozie, kaspazy są odpowiedzialne za proteolityczne rozszczepienia, które prowadzą do demontażu komórki (kaspazy efektorowe) i są zaangażowane w poprzedzające zdarzenia regulacyjne (kaspazy inicjatorowe). Aktywna kaspaza składa się z dwóch dużych i dwóch małych podjednostek, które tworzą dwa heterodimery, które łączą się w tetramer2-4. Podobnie jak inne proteazy, kaspazy są syntetyzowane jako prekursory, które ulegają dojrzewaniu proteolitycznemu, autokatalitycznie lub w kaskadzie przez enzymy o podobnej specyficzności5.
Enzymy kaspazowe specyficznie rozpoznają sekwencję 4 lub 5 aminokwasów na docelowym substracie, który koniecznie zawiera resztę kwasu asparaginowego. Reszta ta jest celem rozszczepienia, które zachodzi na karbonylowym końcu reszty kwasu asparaginowego6. Kaspazy mogą być wykrywane poprzez immunoprecypitację, techniki immunoblottingu z wykorzystaniem przeciwciał specyficznych dla kaspaz lub poprzez zastosowanie substratów fluorochromowych, które stają się fluorescencyjne po rozszczepieniu przez kaspazę.
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."