Merck
MAK449
Zestaw do oznaczania wolnego azotu aminowego
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw testowy FAN
Wybierz wielkość
1 KIT
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Pozwól nam pomóc
Quality Level
storage condition
(No metal containers. Tightly closed.)
input
food(s)
beverage(s)
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
Y0626MAK438MAK095
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
food(s)
beverage(s)
input
-
input
-
input
-
storage condition
(No metal containers. Tightly closed.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
General description
Wolny azot aminowy (FAN) jest głównym źródłem azotu niezbędnego do wzrostu drożdży i prawidłowej fermentacji. Fermentacja piwa i wina jest przetwarzana przez drożdże, które syntetyzują białka przy użyciu dostępnych aminokwasów. Podczas produkcji piwa i wina wolny azot aminowy jest ekstrahowany z aminokwasów podczas tworzenia brzeczki lub moszczu.
Application
Zestaw Free Amino Nitrogen Assay Kit może być używany do:
  • Analiza fermentacji alkoholowej
  • Analiza żywności i napojów
  • Analiza proliferacji drożdży
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania wolnego azotu aminowego w żywności i napojach (np. piwie, brzeczce, winie, moszczu itp.).
Biochem/physiol Actions
Zestaw Free Amino Nitrogen Assay Kit mierzy zawartość aminokwasów alfa, amoniaku i azotanów aminowych grup końcowych. Reakcja oparta na ninhydrynie jest lepszą metodą oznaczania tylko aminokwasów alfa i amoniaku w porównaniu do tradycyjnej metody Kjeldahla, która mierzy azot ze wszystkich źródeł. Stabilny odczynnik ninhydrynowy zapewnia prostą i dokładną metodę oznaczania stężenia wolnego azotu aminowego.
Features and Benefits
  • Wydajny i precyzyjny: Wykorzystuje zaledwie 5 μL próbki, jednocześnie wykrywając szeroki zakres od 0,2 do 10 mM wolnego azotu aminowego, zapewniając czułość i dokładność.
  • Usprawniona procedura: Prosty proces z dodaniem pojedynczego odczynnika roboczego i szybką 10-minutową reakcją testową, minimalizujący wymagany czas i wysiłek.
  • Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Z łatwością zintegruj nasz zestaw z wysokowydajnymi systemami obsługi, gwarantując wydajność i precyzję operacji laboratoryjnych.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAK449-1KT04065267335650