Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
immunological diseases; cancer; gastrointestinal diseases
storage temp.
−20°C
General description
Glutamina jest aminokwasem syntetyzowanym w mięśniach, który odgrywa główną rolę w syntezie białek, równowadze kwasowo-zasadowej, procesach anabolicznych i jest wykorzystywany do energii komórkowej oraz jako źródło węgla. Jest stosowana w leczeniu kontuzji, urazów, oparzeń, a także jako suplement wspomagający wzrost mięśni i gojenie pooperacyjne.
Application
Zestaw Glutamine Assay Kit może być używany do:
- Badania nad rakiem
- Badania immunologiczne
- Badania chorób przewodu pokarmowego
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania glutaminy i oceny wpływu leków na metabolizm glutaminy w surowicy, osoczu, moczu, komórkach, tkankach itp.
Biochem/physiol Actions
Proste, bezpośrednie i gotowe do automatyzacji procedury pomiaru stężenia glutaminy są bardzo pożądane. Zestaw Glutamine Assay Kit opiera się na hydrolizie glutaminy do glutaminianu i kolorymetrycznym oznaczaniu produktu. Intensywność koloru produktu, mierzona przyA565 nm, jest proporcjonalna do stężenia glutaminy w próbce.
Features and Benefits
Szeroki zakres detekcji: Dokładne wykrywanie poziomu glutaminy w szerokim zakresie, od 0,023 do 2 mM, przy użyciu zaledwie 20 μL próbki w konfiguracji 96-dołkowej płytki, zapewniając kompleksową analizę przy minimalnym zapotrzebowaniu na próbkę.
Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionego procesu z dodatkiem tylko jednego odczynnika roboczego i reakcji w temperaturze pokojowej, zmniejszając złożoność i oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej przepustowości: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionego procesu z dodatkiem tylko jednego odczynnika roboczego i reakcji w temperaturze pokojowej, zmniejszając złożoność i oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej przepustowości: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| relevant disease(s) immunological diseases; cancer; gastrointestinal diseases | relevant disease(s) neurological disorders | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders | relevant disease(s) - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) cosmetics | application(s) - | application(s) cell analysis |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?