Merck
M8500
Supelco
Mescaline hydrochloride
Synonim(y):
3,4,5-Trimethoxyphenethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
kontrola substancji
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
ciąg SMILES
Cl.COc1cc(CCN)cc(OC)c1OC
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Działania biochem./fizjol.
Hallucinogen originally isolated from peyote; non-selective serotonin receptor agonist
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3