Merck
M812-250
Sigma-Aldrich
Mouse Neural Stem Cell Basal Medium (250 ml)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Postać
liquid
okres trwałości
1 yr
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Basal Medium without Growth Supplement
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
contained in protocol
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1