Merck
M2281
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate
>97% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
Beilstein:
1781766
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
>97% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−7-−6 °C (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
Klucz InChI
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)