Przejdź do
M216
MDL 105,519
≥98% (HPLC), NMDA receptor antagonist, solid
Synonim(y):
(E)-4,6-Dichloro-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)indole-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11Cl2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MDL 105,519, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
OC(=O)C(=C/c1c([nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c12)C(O)=O)\c3ccccc3
InChI
1S/C18H11Cl2NO4/c19-10-6-13(20)15-12(16(18(24)25)21-14(15)7-10)8-11(17(22)23)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,21H,(H,22,23)(H,24,25)/b11-8-
InChI key
LPWVUDLZUVBQGP-FLIBITNWSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Biochem/physiol Actions
MDL 105,519 is a high affinity N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor antagonist at the glycine site. It inhibits NMDA-dependent responses.
Legal Information
Sold under exclusive license from Hoechst Marion Roussel, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C104C0496SML0616
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)