Przejdź do
V5015
VU0152100
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Amino-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4,6-dimethyl-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CNC(=O)c2sc3nc(C)cc(C)c3c2N)cc1
InChI
1S/C18H19N3O2S/c1-10-8-11(2)21-18-14(10)15(19)16(24-18)17(22)20-9-12-4-6-13(23-3)7-5-12/h4-8H,9,19H2,1-3H3,(H,20,22)
InChI key
MDNWGCQSCGNTKH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Positive allosteric modulator of muscarinic choline receptor M4.
Positive allosteric modulator of muscarinic choline receptor M4. Potentiates activation by acetylcholine, but posesses no intrinsic agonist activity alone.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1640SML2819SML1392
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder (flocculent)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)