Przejdź do
SML1906
AS1517499
≥98% (HPLC), STAT6 inhibitor, powder
Synonim(y):
2-[[2-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-[(phenylmethyl)amino]-5-pyrimidinecarboxamide, 4-(Benzylamino)-2-{[2-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)ethyl]amino}pyrimidine-5-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
487,90 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.86
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
487,90 zł
Cena katalogowa574,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AS1517499, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(CCNC2=NC=C(C(N)=O)C(NCC3=CC=CC=C3)=N2)=CC=C1O
InChI
1S/C20H20ClN5O2/c21-16-10-13(6-7-17(16)27)8-9-23-20-25-12-15(18(22)28)19(26-20)24-11-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,10,12,27H,8-9,11H2,(H2,22,28)(H2,23,24,25,26)
InChI key
OZRMEKAUZBKTTC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AS1517499 is a potent STAT6 (signal transducer and activator of transcription 6) inhibitor (IC50 = 21 nM against IL-4-dependent reporter activity) that selectively prevents anti-CD3- & IL-4-induced T-helper cell 2 (Th2) differentiation of mouse spleen T cells (IC50 = 2.3 nM), without affecting anti-CD3- & IL-12-induced Th1 differentiation. AS1517499 in vivo effecicacy is demonstrated in various animal models of immunological disorders, including the autoimmune Graves′ disease, antigen-induced bronchial hypercontractility (10 mg/kg i.p.). AS1517499 treatment (10 mg/kg/day i.p.) following early gliomagenesis blockage by a CSF-1R inhibitor is also shown to greatly prolong the survival rate when compared with CSF-1R inhibition alone in a murine model of PDGF-driven glioma (PDG).
AS1517499 is a potent STAT6 (signal transducer and activator of transcription 6) inhibitor.
AS1517499 moderately inhibits the expression of RhoA (ras homolog family member A). Overexpression of RhoA protein is associated with allergic bronchial asthma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2739SML2762SML2738
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)