Kluczowe dokumenty
L7391
Sigma-Aldrich
Anti-LIS1 antibody, Mouse monoclonal
clone LIS1-338, purified from hybridoma cell culture
Wybierz wielkość
0.2 ML
3340,00 zł
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.2 ML
3340,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.41
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LIS1-338, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa
reaktywność gatunkowa
zebrafish, chicken, rat, human, bovine, mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain cytosol preparation
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H39O7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26/h6-7,9-10,20,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26)/b7-6+,10-9+
Klucz InChI
ZQTAMPRZFOOEEP-AVQMFFATSA-N
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen PAFAH1B1 (platelet activating factor acetylhydrolase 1b regulatory subunit 1) koduje białko o nazwie LIS1 (lissencephaly-1), które tworzy podjednostkę α wewnątrzkomórkowej izoformy Ib acetylohydrolazy czynnika aktywującego płytki krwi (PAFAH). Gen jest mapowany na ludzkim chromosomie 17p13.3.
Monoklonalny anty-LIS1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy LIS1-338 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowanym ludzkim białkiem LIS1. Białko LIS1 (46 kDa) zawiera siedem powtórzeń WD (kwas tryptofanowo-asparaginowy), motyw wspólny dla co najmniej 140 znanych białek.
Specyficzność
By immunoblotting, the antibody prefers the phosphorylated form of the LIS1 molecule (46 kDa).
Immunogen
recombinant human LIS1 protein.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-LIS1 produkowane u myszy zostało użyte w teście pulldown białka i immunofluorescencji.[1]
Działania biochem./fizjol.
Heterotrimeryczny enzym, acetylohydrolaza czynnika aktywującego płytki krwi (PAFAH), katalizuje rozszczepienie grupy acetylowej w pozycji SN-2 czynnika aktywującego płytki krwi. Podjednostka α kodowana przez gen PAFAH1B1 (platelet activating factor acetylhydrolase 1b regulatory subunit 1) oddziałuje z tubuliną i wpływa na dynamikę mikrotubul. Mutacje w tym genie zostały powiązane z lissencefalią Millera-Diekera, ludzką wadą rozwojową mózgu charakteryzującą się gładką powierzchnią mózgu i zaburzoną organizacją warstw korowych wynikającą z defektu migracji neuronów.
LIS1 jest zaangażowany w regulację komórek, w tym podjednostek β białek G (Gβ). Ten motyw białkowy prawdopodobnie pośredniczy w interakcjach białko-białko. LIS1 jest białkiem, które jest wysoce konserwowane w trakcie ewolucji; białka bydła, myszy i kurczaka przekraczają 99% podobieństwa.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interaction between LIS1 and doublecortin, two lissencephaly gene products
Caspi M, et al.
Human Molecular Genetics, 9(15), 2205-2213 (2000)
Shusheng Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 286(1), 587-593 (2010-11-09)
The nuclear distribution protein E (NudE) and nuclear distribution protein E-like (Nudel or Ndel1) interact with both lissencephaly 1 (Lis1) and dynein. These interactions are thought to be essential for dynein function. Previous studies have shown that the highly conserved
Liansheng Liu et al.
Cell reports, 22(12), 3277-3291 (2018-03-22)
Intracellular transport of membranous organelles and protein complexes to various destinations is fundamental to signaling transduction and cellular function. The cytoplasmic dynein motor and its regulatory proteins LIS1 and NDE1 are required for transporting a variety of cellular cargos along
Richard J McKenney et al.
The Journal of biological chemistry, 286(45), 39615-39622 (2011-09-14)
Cytoplasmic dynein is responsible for a wide range of cellular roles. How this single motor protein performs so many functions has remained a major outstanding question for many years. Part of the answer is thought to lie in the diversity
Armen J Moughamian et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(32), 13190-13203 (2013-08-09)
Long-range retrograde axonal transport in neurons is driven exclusively by the microtubule motor cytoplasmic dynein. The efficient initiation of dynein-mediated transport from the distal axon is critical for normal neuronal function, and neurodegenerative disease-associated mutations have been shown to specifically