Przejdź do
PZ0339
PF-06683324
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)nicotinamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)pyridine-3-carboxamide, PF06683324
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23F4N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(CC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)N2C[C@@H](F)[C@@H](OC3=C(C(N)=O)C=C(C4=CN(C)C=N4)C=N3)CC2
InChI
1S/C24H23F4N5O4/c1-32-12-19(31-13-32)15-9-17(22(29)35)23(30-10-15)36-20-6-7-33(11-18(20)25)21(34)8-14-2-4-16(5-3-14)37-24(26,27)28/h2-5,9-10,12-13,18,20H,6-8,11H2,1H3,(H2,29,35)/t18-,20+/m1/s1
InChI key
XJIIVPVOGYFVME-QUCCMNQESA-N
Biochem/physiol Actions
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase inhibitor.
Other Notes
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)