Przejdź do
J1625
Jenner’s stain
Powder
Synonim(y):
Eosin−Methylene Blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Jenner′s stain, suitable for blood stain
form
powder
Quality Segment
color
dark green to very dark green
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
suitability
suitable for blood stain
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
J1875W0625G5637
description
suitable for blood stain
description
certified by the BSC
description
suitable for blood stain
description
certified by the BSC
suitability
suitable for blood stain
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
dark green to very dark green
color
-
color
dark green
color
dark green to very dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 10 mg/10 mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jenner′s stain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)