Przejdź do
J1875
Jenner’s stain
certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
Jenner Stain, Eosin−Methylene Blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Jenner′s stain, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Certified for use in staining blood smears.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
J1625861375G5637
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
certified by the BSC
agency
-
agency
certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jenner′s stain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)