Przejdź do
L5011
Leukotriene D4
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6), ≥97%
Synonim(y):
LTD4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H40N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97%
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
concentration
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](SC[C@@H](N)C(=O)NCC(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C25H40N2O6S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22(21(28)15-14-17-23(29)30)34-19-20(26)25(33)27-18-24(31)32/h6-7,9-13,16,20-22,28H,2-5,8,14-15,17-19,26H2,1H3,(H,27,33)(H,29,30)(H,31,32)/b7-6+,10-9-,12-11+,16-13+/t20-,21+,22-/m1/s1
InChI key
YEESKJGWJFYOOK-GKWRKXFUSA-N
Biochem/physiol Actions
Slow reacting substance of anaphylaxis (SRS-A). Potent bronchoconstrictor and mediator of asthmatic and inflammatory processes. Increases cytosolic free Ca2+ in epithelial cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Leukotriene Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Packaged under argon.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
538907566661539610
description
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6), ≥97%
description
Major uterine luteolytic prostaglandin.
description
InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution
description
The PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor controls the biological activity of PKCζ/ι. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
concentration
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)