Kluczowe dokumenty
I9401
Interleukin-1β human
IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
IL-1β, Lymphocyte activating factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
siła działania
≤12 pg/mL ED50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
17.3 kDa
opakowanie
pkg of 5 and 25 μg
pkg of 25 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3