Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1530,00 zł
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
conjugate
untagged
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
~17 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Il1b(16176)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE) | description IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description IgG fraction of antiserum | description Chemicon®, from rabbit |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) neutralization: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable, ELISA: suitable, neutralization: suitable |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form - | form - |
| mol wt ~17 kDa by SDS-PAGE | mol wt 17.5 kDa (containing 153 amino acid residues) | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?