I7389
Interleukin-3 human
IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
hIL-3, IL-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
<0.5 ng/mL ED50
jakość
endotoxin tested
opakowanie
pkg of 4 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL3(3562)
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.