Merck
I7034
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Interleukin-4 antibody produced in mouse
clone 3007, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IL-4
Wybierz wielkość
500 μG
4570,00 zł
4570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μG
4570,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
4570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3007, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 5-15.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL4(3565)
Opis ogólny
Interleukina-4 (IL-4) jest chemokiną pochodzącą z komórek T, która stymuluje odpowiedź immunologiczną Th2 i proliferację komórek B. W działaniu IL-4 pośredniczą dwa rodzaje receptorów, receptor typu I składający się z IL-4Rα i wspólnego łańcucha γ oraz receptor typu II składający się z IL-4Rα i IL-13Rα1. Sygnalizacja stymulowana przez IL-4 prowadzi do aktywacji JAK/STAT6 i szlaku PI3K/Akt, w którym pośredniczy IRS. Poprzez te szlaki IL-4 jest odpowiedzialna za aktywność endocytarną makrofagów, chemotaksję leukocytów w odpowiedzi na stan zapalny, angiogenezę i regulację metabolizmu tlenku azotu w makrofagach. Przeciwnowotworowe działanie IL-4 odnotowano w nowotworach piersi, wątroby i nerek
Anti-Interleukin-4 specyficznie rozpoznaje ludzką interleukinę-4 (12-20 kDa). Nie reaguje z mysią IL-4.
Immunogen
oczyszczona rekombinowana ludzka interleukina-4 pochodząca z E. coli.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw interleukinie-4 może być stosowane do immunoblottingu w stężeniu roboczym 1-2 μg/ml. W przypadku immunohistochemii stężenie robocze 15 μg/ml może być stosowane do tkanek ludzkich, a 5-15 μg/ml może być stosowane do komórek ludzkich. Przeciwciało nadaje się do reakcji neutralizacji.
Postać fizyczna
Lyophilized from 0.2 μm-filtered solution in phosphate buffered saline containing carbohydrates.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara Świerczek-Lasek et al.
International journal of molecular sciences, 20(16) (2019-08-16)
Pluripotent stem cells convert into skeletal muscle tissue during teratoma formation or chimeric animal development. Thus, they are characterized by naive myogenic potential. Numerous attempts have been made to develop protocols enabling efficient and safe conversion of pluripotent stem cells
M Stein et al.
The Journal of experimental medicine, 176(1), 287-292 (1992-07-01)
Expression of the macrophage mannose receptor is inhibited by interferon gamma (IFN-gamma), a T helper type 1 (Th-1)-derived lymphokine. Interleukin 4 (IL-4), a Th-2 lymphocyte product, upregulates major histocompatibility class II antigen expression but inhibits inflammatory cytokine production by macrophages.
C K Oh et al.
European respiratory review : an official journal of the European Respiratory Society, 19(115), 46-54 (2010-10-20)
Asthma is a complex, persistent, inflammatory disease characterised by airway hyperresponsiveness in association with airway inflammation. Studies suggest that regular use of high-dose inhaled corticosteroids and long-acting bronchodilators or omalizumab (a humanised monoclonal antibody that binds to immunoglobulin E and
Jane Gilmour et al.
Immunology, 124(4), 437-444 (2008-05-16)
The mechanism of differentiation of naïve T cells to a variety of effector lineages, but particularly to T helper type 1 (Th1) and Th2 cells, has been the subject of intense scrutiny over the past two decades. Studies have revealed
Hao-Wei Wang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 9(24), 4824-4835 (2010-12-15)
Although macrophages were originally recognized as major immune effector cells, it is now appreciated that they also play many important roles in the maintenance of tissue homeostasis, and are involved in a variety of pathological conditions including cancer. Several studies