Merck
I4022
Sigma-Aldrich
Hydrogen ionophore II
Synonim(y):
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H43N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.60
Beilstein:
217205
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
Klucz InChI
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez