Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4480,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6217, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: 25 μg/mL using using calcium ionophore- and PMA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells, neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL8(3576)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... IL8(3576) | Gene Information human ... IL8(3576) | Gene Information human ... IL2(3558) | Gene Information human ... IL4(3565) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 6217, monoclonal | clone 4E3, monoclonal | clone 5334, monoclonal | clone 3007, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?