Kluczowe dokumenty
HUMANHLPB-0002056
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonim(y):
HLA typed, Immune Cells, PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells
Wybierz wielkość
1 VIAL
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
human peripheral blood (mononuclear cells)
producent / nazwa handlowa:
BioIVT
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Frozen Human Normal PBMC, 50 Million Cells/per vial- HLA Typed
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (mononuclear cells)
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 50 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) are a subset of leukocytes (or White Blood Cell, WBC), which are integral components of the body′s immune system that fight disease. PBMCs consist of a mixture of lymphocytes (T cells, B cells, and NK cells) and monocytes and are isolated from peripheral whole blood via density gradient centrifugation and red blood cell lysis.
Used for a variety of applications, PBMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Opakowanie
50 Million Cells/per vial
Inne uwagi
Thaw before use.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Functional, viable cryopreserved PBMCs offer a convenient alternative to fresh PBMCs in cell-based assays and immunological studies.
Funkcjonalne, żywotne PBMC poddane kriokonserwacji stanowią wygodną alternatywę dla świeżych PBMC w testach komórkowych i badaniach immunologicznych.