Wszystkie uchwyty pasują do większości marek pudełek
W zestawie znajdują się śruby montażowe
W przezroczystych akrylowych uchwytach znajduje się wkładka z pianki poliestrowej, która mocno trzyma różne rozmiary pojemników na rękawice - dopasowanie ułatwia szybkie zdejmowanie rękawic.
wszystkie uchwyty pasują do większości głównych marek skrzynek
dołączone śruby montażowe
zawiera wkładkę z pianki poliestrowej do bezpiecznego mocowania rękawic o różnych rozmiarach - dokładne dopasowanie zapewnia łatwe zdejmowanie rękawic
Inne uwagi
Rękawice są uporządkowane i gotowe do natychmiastowego użycia. Zwolnij miejsce na blacie, montując uchwyty na ścianie w celu wygodnego dozowania rękawic.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)