Kluczowe dokumenty
HS206373C
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Wybierz wielkość
500 EACH
685,00 zł
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EACH
685,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations 0.5 mL
opakowanie
pack of 500 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS206373C
pojemność
7 mL
pojemność robocza
3 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipeta transferowa jest jednoczęściową, niełamliwą pipetą z tworzywa polietylenowego i doskonale nadaje się do bankowania krwi, analizy moczu, hematologii, chemii mokrej, mikrobiologii i serologii.
Cechy i korzyści
- Objętość robocza 3 mL (objętość 7 mL) x 155 mm L, podziałka .50 mL
- Sterylne, pakowane pojedynczo
- Identyfikowalność partii
- Jednorazowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)