Przejdź do
HS120202
Microtube Storage Box
green polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120202
Feature:
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Material:
green polypropylene
Packaging:
pk of 5
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
green polypropylene
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
packaging
pk of 5
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120202
well diam.
12.3 mm
Features and Benefits
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120204HS120203HS120043
description
green polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
description
orange polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
description
yellow polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
description
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes, black polypropylene, pk of 5
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120202
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120204
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120203
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120043
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
material
green polypropylene
material
orange polypropylene
material
yellow polypropylene
material
black polypropylene
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
packaging
pk of 5
well diam.
12.3 mm
well diam.
12.3 mm
well diam.
12.3 mm
well diam.
12.3 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Storage Box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)