Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA049832
Sigma-Aldrich
Anti-NTN4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-netrin 4
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
AGVSSRCEKACNPRMGNLALGRKLWADTTCGQNATELYCFYSENTDLTCRQPKCDKCNAAYPHLAHLPSAMADSSFRFPRTWWQSAEDVHRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTN4(59277)
Opis ogólny
NTN4 (netrin-4) należy do rodziny cząsteczek prowadzących aksony. Ulega ekspresji w neuronach blaszki wewnętrznej II (lamina IIi) rogu grzbietowego. Znajduje się na chromosomie 12q22.
Immunogen
rekombinowany znacznik epitopowy białka netryny 4 (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NTN4 zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
NTN4 (netryna-4) jest odpowiedzialna za zwiększenie wrażliwości mechanicznej i termicznej podczas bólu neuropatycznego lub zapalnego. Jest aktywnie zaangażowana w angiogenezę, rozgałęzianie płuc i tworzenie gruczołów ślinowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85291
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Netrin-4 regulates thalamocortical axon branching in an activity-dependent fashion.
Hayano Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 111(42), 15226-15231 (2014)
Gene expressions and copy numbers associated with metastatic phenotypes of uterine cervical cancer.
Lyng H, et al.
BMC Genomics, 7:268 (2006)
Dorsal horn interneuron-derived Netrin-4 contributes to spinal sensitization in chronic pain via Unc5B.
Hayano Y, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 213(13), 2949-2966 (2016)
Lars Harbaum et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 205(12), 1449-1460 (2022-04-09)
Rationale: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is characterized by structural remodeling of pulmonary arteries and arterioles. Underlying biological processes are likely reflected in a perturbation of circulating proteins. Objectives: To quantify and analyze the plasma proteome of patients with PAH using
Yu-Hao Huang et al.
International journal of biological sciences, 20(1), 265-279 (2024-01-03)
Endometrial carcinoma (EC) is a common type of uterine cancer in developed countries, originating from the uterine epithelium. The incidence rate of EC in Taiwan has doubled from 2005. Cancer stem cells (CSCs) are a subpopulation of cancer cells that