Kluczowe dokumenty
HPA044681
Sigma-Aldrich
Anti-FFAR3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FFA3R, Anti-GPR41, Anti-free fatty acid receptor 3
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
DFHELLRRLCGLWGQWQQESSMELKEQKGGEEQRADRPAERKTSEHSQGCGTGGQVAC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FFAR3(2865)
Opis ogólny
FFAR3 (receptor wolnych kwasów tłuszczowych 3) jest również znany jako receptor 41 sprzężony z białkiem G (GPR41). Jest to receptor 346 aminokwasów, który ma podobną strukturę jak GPR43. Jest obecny na enteroendokrynnych komórkach L. Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.1.
Immunogen
receptor wolnych kwasów tłuszczowych 3 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FAR3 zostało użyte w immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
FFAR3 może uczestniczyć w związanej z acetylacją modulacji procesów komórkowych, takich jak proliferacja, apoptoza i cykl komórkowy. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C2-C5) indukują GPR41, który pomaga łączyć się z Gai, co blokuje szlak cyklazy adenylowej, osłabiając syntezę cAMP. Pełni różne funkcje in vivo, takie jak odpowiedź immunologiczna i homoeostaza energetyczna. GPR41 promuje uwalnianie GLP-1 i PYY, a na komórkach beta trzustki może blokować uwalnianie insuliny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83874
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G protein-coupled receptors: signalling and regulation by lipid agonists for improved glucose homoeostasis.
Moran B M, et al.
Acta Diabetologica, 53(2), 177-188 (2016)
Butyrate-induced GPR41 activation inhibits histone acetylation and cell growth.
Wu J, et al.
Journal of Genetics and Genomics = Yi Chuan Xue Bao, 39(8), 375-384 (2012)
Zhiwei Ang et al.
Scientific reports, 6, 34145-34145 (2016-09-27)
Knockout mice studies implicate the mammalian short-chain fatty acid (SCFA) receptors, FFAR2 and FFAR3- in colitis, arthritis and asthma. However, the correlation with human biology is uncertain. Here, we detected FFAR2 and FFAR3 expression in human monocytes via immunohistochemistry. Upon