Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA044186
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT16L1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Nudix (Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X)-Type Motif 16-Like 1, Anti-SDOS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AVPELKQISRVEAMRLGPGWSHSCHAMLYAANPGQLFGRIPMRFSVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Hydrolaza Nudix 16 like 1 (NUDT16L1), znana również jako TIRR (tudor interacting repair regulator), specyficznie oddziałuje z regionem IRIF (ionizing radiation induced foci formation) białka wiążącego P53 1 (53BP1). Gen znajduje się na ludzkim chromosomie 16p13.3. Białko należy do rodziny hydrolaz nukleozydowo-difosforanowych X (Nudix).
Immunogen
nudix (nukleozydowy difosforan związany z cząsteczką X) - motyw 16-podobny 1 rekombinowany znacznik podpisu epitopu białka (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NUDT16L1 wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu i immunoprecypitacji.
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Hydrolaza Nudix 16 like 1 (NUDT16L1) działa jako inhibitor białka wiążącego P53 1 (53BP1). Białko to naprawia podwójne pęknięcia nici poprzez maskowanie funkcji wiązania metylo-lizyny histonów przez białko wiążące P53 1 (53BP1).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82303
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein Syndesmos is a novel RNA-binding protein that regulates primary cilia formation
Avolio R et al.
Nucleic Acids Research (2018)
The p53-binding protein 1-Tudor interacting repair regulator complex participates in the DNA damage response
Zhang A et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M117 (2017)
The Nudix hydrolase superfamily
McLennan, AG
Cellular and Molecular Life Sciences, 63(2), 123-143 (2006)
TIRR regulates 53BP1 by masking its histone methyl-lysine binding function
Drane P et al.
Nature, 543(7644), 211-211 (2017)
Nishita Parnandi et al.
Molecular cell, 81(12), 2583-2595 (2021-05-08)
53BP1 influences genome stability via two independent mechanisms: (1) regulating DNA double-strand break (DSB) repair and (2) enhancing p53 activity. We discovered a protein, Tudor-interacting repair regulator (TIRR), that associates with the 53BP1 Tudor domain and prevents its recruitment to