Kluczowe dokumenty
HPA043264
Sigma-Aldrich
Anti-HSD3B1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HSD3B, Anti-HSDB3, Anti-SDR11E1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
RHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAKQKT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD3B1(3283)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3 β-hydroksysteroidowa dehydrogenaza/delta 5->4-izomeraza typu 1 (HSD3B1) jest kluczowym enzymem niezbędnym do tworzenia steroidowych hormonów płciowych. Ulega ekspresji głównie w gruczołach sutkowych, prostacie, łożysku i gruczołach łojowych skóry. Gen HSD3B1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p12 i ma cztery eksony.
Immunogen
dehydrogenaza hydroksy-delta-5-steroidowa, izomeraza 3 beta- i delta-steroidowa 1
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
3 β-hydroksysteroidowa dehydrogenaza/delta 5->4-izomeraza typu 1 (HSD3B1) katalizuje konwersję steroidowego siarczanu dehydroepiandrosteronu do hormonów będących prekursorami estrogenów. Reguluje poziom dihydrotestosteronu (DHT). HSD3B1 wykazuje wysoką ekspresję w raku piersi, a knockdown genu HSD3B1 powoduje zahamowanie wzrostu guza. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w genie HSD3B1 zwiększa aktywność enzymu i poprawia produkcję dihydrotestosteronu (DHT) w opornym na kastrację raku prostaty (CRPC). Ekspresja HSD3B1 jest obniżona w raku jajnika. Polimorfizm w HSD3B1 jest związany z osobami z nadciśnieniem tętniczym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82530
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Variant allele of HSD3B1 increases progression to castration-resistant prostate cancer
Wu G, et al.
Prostate, 75(7), 777-782 (2015)
Characterization of human 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/delta 5-delta 4-isomerase gene and its expression in mammalian cells.
Lachance Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 265(33), 20469-20475 (1990)
Polymorphism in exon 4 of the human 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase type I gene (HSD3B1) and blood pressure
Rosmond R, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 293(1), 629-632 (2002)
Human 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 in human breast cancer: clinical significance and prognostic associations
Hanamura T, et al.
Cancer Medicine, 5(7), 1405-1415 (2016)
Metabolism of dihydrotestosterone in human liver: importance of 3alpha-and 3beta hydroxysteroid dehydrogenase
Pirog EC and Collins DC
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 84(9), 3217-3221 (1999)