Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA041374
Sigma-Aldrich
Anti-CCBE1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Collagen and calcium binding egf domains 1, Anti-Flj30681, Anti-Kiaa1983
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.4 μg/mL
immunofluorescence: 1-4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
PGSFDFLLLMLADIRNDITELQEKVFGHRTHSSAEEFPLPQEFPSYPEAMDLGSGDDHPRRTETRDLRA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCBE1(147372)
Immunogen
kolagen i wiążące wapń domeny EGF 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81732.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ludovic Le Guen et al.
Development (Cambridge, England), 141(6), 1239-1249 (2014-02-14)
The VEGFC/VEGFR3 signaling pathway is essential for lymphangiogenesis (the formation of lymphatic vessels from pre-existing vasculature) during embryonic development, tissue regeneration and tumor progression. The recently identified secreted protein CCBE1 is indispensible for lymphangiogenesis during development. The role of CCBE1
Guang-Ang Tian et al.
Scientific reports, 6, 31071-31071 (2016-08-11)
Gastrointestinal stromal tumor (GIST) is the most major mesenchymal neoplasm of the digestive tract. Up to now, imatinib mesylate has been used as a standard first-line treatment for irresectable and metastasized GIST patients or adjuvant treatment for advanced GIST patients
M Guy Roukens et al.
Circulation research, 116(10), 1660-1669 (2015-03-31)
Collagen- and calcium-binding EGF domain-containing protein 1 (CCBE1) is essential for lymphangiogenesis in vertebrates and has been associated with Hennekam syndrome. Recently, CCBE1 has emerged as a crucial regulator of vascular endothelial growth factor-C (VEGFC) signaling. CCBE1 is a secreted
Sawan Kumar Jha et al.
eLife, 8 (2019-05-18)
Vascular endothelial growth factor-C (VEGF-C) acts primarily on endothelial cells, but also on non-vascular targets, for example in the CNS and immune system. Here we describe a novel, unique VEGF-C form in the human reproductive system produced via cleavage by